Tlačiť
Cesium acetate 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetic acid cesium salt
191040250 191041000
ACRO191040250EA 95.47 EUR
ACRO191040250 ACRO191041000
Cesium acetate 99%, pure
Cesium acetate
Vzorec: H₃CCOOCs
Teplota tavenia: 194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013056
Číslo CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration with HClO4 ≥98.5 %