Tlačiť
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5887-1G B5887-250MG B5887-5G
SIALB5887-1GEA 336.07 EUR
SIALB5887-1G SIALB5887-250MG SIALB5887-5G
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Mw: 110.09
Teplota tavenia: 244
Hustota: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Číslo MDL: MFCD00002816
Číslo CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6