Tlačiť
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
303410-100G 303410-500G 303410-5G
SIAL303410-100GEA 68.5 EUR
SIAL303410-100G SIAL303410-500G SIAL303410-5G
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Mw: 110.09
Teplota tavenia: 244
Hustota: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Číslo MDL: MFCD00002816
Číslo CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6