Tlačiť
Sodium butyrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 38.01 EUR
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Sodium butyrate 98%
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Mw: 110.09
Teplota tavenia: 250…253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002816
Číslo CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %