Tlačiť
Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M3128-100G M3128-10G
SIALM3128-100GEA 181.45 EUR
SIALM3128-100G SIALM3128-10G
Kyselina myristová, Sigma-Aldrich®
Kyselina myristová
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Mw: 228.38
Teplota varu: 319
Teplota tavenia: 51…54 °C
Hustota: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >165 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002744
Číslo CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416