Tlačiť
Kyselina propiónová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W292419-100G-K W292419-1KG-K W292419-5KG-K
SIALW292419-100G-KEA 133.17 EUR
SIALW292419-100G-K SIALW292419-1KG-K SIALW292419-5KG-K
Kyselina propiónová, Sigma-Aldrich®
Kyselina propiónová
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 141 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002756
Číslo CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
OSN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917