Tlačiť
Kyselina kaprylová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W279900-10KG-K W279900-20KG-K W279900-2KG-K
SIALW279900-10KG-KEA 386.68 EUR
SIALW279900-10KG-K SIALW279900-20KG-K SIALW279900-2KG-K
Kyselina kaprylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kaprylová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Teplota varu: 239,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004429
Číslo CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
OSN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771