Tlačiť
Kyselina mravenčí ≥96% ≥96% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Aminic Acid, Methanoic acid
695076-100ML 695076-2.5L 695076-500ML
695076-100MLEA 37.69 EUR
695076-100ML 695076-2.5L 695076-500ML
Kyselina mravenčí ≥96% ≥96% ACS, Fluka™
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
Mw: 46.03
Teplota varu: 100.4 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1.22 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 49.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003297
Číslo CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
OSN: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Pressure 44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay (alkalimetric) Min. 96 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Sulfite (SO₃) complying
Acetic acid (CH₃COOH) Max. 0.4 %
APHA Max. 15
Appearance complying
Solution 1 mL + 3 mL (H₂O) complying