Tlačiť
Kyselina kapronová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W255904-1KG-K W255904-25KG-K W255904-5KG-K
SIALW255904-1KG-KEA 90.25 EUR
SIALW255904-1KG-K SIALW255904-25KG-K SIALW255904-5KG-K
Kyselina kapronová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kapronová
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 202 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –4,8 °C
Hustota: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004421
Číslo CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
OSN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765