Tlačiť
Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
MQ200
P0500-100G P0500-10G P0500-250G
SIALP0500-100GEA 523.13 EUR
SIALP0500-100G SIALP0500-10G SIALP0500-250G
Kyselina palmitová, Sigma-Aldrich®
Kyselina palmitová
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
Mw: 256.43
Teplota varu: 352
Teplota tavenia: 61…63 °C
Hustota: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002747
Číslo CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064