Tlačiť
Cerotic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cerotic acid, Hexacosanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
H0388-100MG H0388-25MG
SIALH0388-100MGEA 228.64 EUR
SIALH0388-100MG SIALH0388-25MG
Cerotic acid, Sigma-Aldrich®
Cerotic acid
Vzorec: C₂₆H₅₂O₂
Teplota varu: 419 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 76…77 °C
Hustota: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002811
Číslo CAS: 506-46-7
EINECS: 208-040-2