Tlačiť
Heptanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Heptylic acid, Enanthic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W334812-100G-K W334812-1KG-K
SIALW334812-100G-KEA 105.09 EUR
SIALW334812-100G-K SIALW334812-1KG-K
Heptanoic acid, Sigma-Aldrich®
Heptanoic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Teplota varu: 223 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004426
Číslo CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
OSN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680