Tlačiť
Kyselina octová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200611-10KG-K W200611-1KG-K W200611-25KG-K
SIALW200611-10KG-KEA 301.64 EUR
SIALW200611-10KG-K SIALW200611-1KG-K SIALW200611-25KG-K
Kyselina octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM