Tlačiť
Arachidic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
9000339-100 9000339-50
CAYM9000339-100EA 61.69 EUR
CAYM9000339-100 CAYM9000339-50
Arachidic acid
Arachidic acid
Vzorec: C₂₀H₄₀O₂
Mw: 312.54
Teplota varu: 328
Teplota tavenia: 75.5
Hustota: 0.824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002755
Číslo CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802