Tlačiť
Arachidic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
A19616.03 A19616.06 A19616.14
A19616.03EA 41.66 EUR
A19616.03 A19616.06 A19616.14
Arachidic acid ≥98%
Arachidic acid
Vzorec: C₂₀H₄₀O₂
Mw: 312.54
Teplota varu: 328
Teplota tavenia: 74…76 °C
Hustota: 0.824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002755
Číslo CAS: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 14,764