Tlačiť
Kyselina laurová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
167281000 167285000 167280050 167280010 167280051
ACRO167281000EA 52.47 EUR
ACRO167281000 ACRO167285000 ACRO167280050 ACRO167280010 ACRO167280051
Kyselina laurová 99%
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Mw: 200.32
Teplota varu: 225 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: 44…46 °C
Teplota vzplanutia: 156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002736
Číslo CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %