Tlačiť
Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W222100-10KG-K W222100-1KG-K W222100-25KG-K
SIALW222100-10KG-KEA 227.84 EUR
SIALW222100-10KG-K SIALW222100-1KG-K SIALW222100-25KG-K
Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 163.5
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002814
Číslo CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
OSN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593