Tlačiť
Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
B103500-250ML B103500-5ML B103500-100ML B103500-1L B103500-500ML
SIALB103500-250MLEA 59.77 EUR
SIALB103500-250ML SIALB103500-5ML SIALB103500-100ML SIALB103500-1L SIALB103500-500ML
Kyselina butanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 163.5
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002814
Číslo CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
OSN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593