Tlačiť
Sebakoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
84850-100ML 84850-25ML 84850-500ML
SIAL84850-100MLEA 252.71 EUR
SIAL84850-100ML SIAL84850-25ML SIAL84850-500ML
Sebakoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Sebakoyldichlorid
Vzorec: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Teplota varu: 220 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000770
Číslo CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
OSN: 3265
ADR: 8,II