Tlačiť
Sebakoyldichlorid 92%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
294902500 294905000 294900500
ACRO294902500EA 259.93 EUR
ACRO294902500 ACRO294905000 ACRO294900500
Sebakoyldichlorid 92%, technická kvalita
Sebakoyldichlorid
Vzorec: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Teplota varu: 220 °C (75 mmHg)
Teplota tavenia: –2,5 °C
Hustota: 1,121 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000770
Číslo CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to golden to brown Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Titration RCOCl ≥90 %