Tlačiť
Octanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
O4733-100ML O4733-500ML O4733-5ML
SIALO4733-100MLEA 57.36 EUR
SIALO4733-100ML SIALO4733-500ML SIALO4733-5ML
Octanoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Octanoyl chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClO
Mw: 162.66
Teplota varu: 196
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000766
Číslo CAS: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
OSN: 3265
ADR: 8 II