Tlačiť
Octanoyl chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03526.AE L03526.AP
L03526.AEEA 33.17 EUR
L03526.AE L03526.AP
Octanoyl chloride ≥99%
Octanoyl chloride
Purity: 99% CAS No.: 111-64-8 Molecular Formula: CH3(CH2)6COCl Formula Weight: 162.66 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Pungent Melting Point: -63° Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 635917 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000766
Vzorec: C₈H₁₅ClO
Mw: 162.66
Teplota varu: 195 °C
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0.942
Teplota vzplanutia: 80 °C (176 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000766
Číslo CAS: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
OSN: 3265
ADR: 8 II