Tlačiť

Octanoyl chloride 99%

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

129431000 129435000 129430025
ACRO129431000EA 54.95 EUR
ACRO129431000 ACRO129435000 ACRO129430025
Octanoyl chloride 99%
Octanoyl chloride
Vzorec: C₈H₁₅ClO
Teplota varu: 195 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000766
Číslo CAS: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
OSN: 2927
ADR: 6.1,II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 %
Phosphorus (P) ≤150 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR