Tlačiť
2-Naphthyl acetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A18487.09 A18487.18 A18487.30
A18487.09EA 60.57 EUR
A18487.09 A18487.18 A18487.30
2-Naphthyl acetate ≥99%
2-Naphthyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 1523-11-1 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 1868291 MDL No.: MFCD00004060
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Teplota varu: 310 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 68…70 °C
Hustota: 1,1108 g/cm³ (70 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004060
Číslo CAS: 1523-11-1
EINECS: 216-194-7