Tlačiť
1-Naphthyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Butyric acid 1-naphthyl ester, α-Naphthyl butyrate, Butanoic acid α-naphthyl ester, Butanoic acid 1-naphthyl ester, Butyric acid α-naphthyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
N8000-10G N8000-1G N8000-250MG N8000-5G
SIALN8000-10GEA 1012.84 EUR
SIALN8000-10G SIALN8000-1G SIALN8000-250MG SIALN8000-5G
1-Naphthyl butyrate, Sigma-Aldrich®
1-Naphthyl butyrate
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Teplota varu: 125…130 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 95,5…96.5 °C
Hustota: 1,0191 g/cm³ (17.2 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00003923
Číslo CAS: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7