Tlačiť
Triethyl citrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W308307-10KG-K W308307-1KG-K W308307-25KG-K
SIALW308307-10KG-KEA 579.22 EUR
SIALW308307-10KG-K SIALW308307-1KG-K SIALW308307-25KG-K
Triethyl citrate, Sigma-Aldrich®
Triethyl citrate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₇
Teplota varu: 294 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C
Číslo MDL: MFCD00009201
Číslo CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7