Tlačiť
Triethyl citrate
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
27500-1L-F 27500-250ML-F
SIAL27500-1L-FEA 105.5 EUR
SIAL27500-1L-F SIAL27500-250ML-F
Triethyl citrate
Triethyl citrate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₇
Mw: 276.29
Teplota varu: 294
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 150
Číslo MDL: MFCD00009201
Číslo CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7