Tlačiť
Triethyl citrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
L12639.30 L12639.14 L12639.0B
L12639.30EA 44.12 EUR
L12639.30 L12639.14 L12639.0B
Triethyl citrate ≥99%
Triethyl citrate
Purity: 99% CAS No.: 77-93-0 Molecular Formula: C12H20O7 Formula Weight: 276.29 Flash Point: 176°(348°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -55° Boiling Point: 126-127°/1mm Beilstein Reference: 1801199 Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00009201
Vzorec: C₁₂H₂₀O₇
Teplota varu: 126…127 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 1,137
Teplota vzplanutia: 176 °C (348 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009201
Číslo CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Merck Index: 14,2326