Triethyl citrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
375062500
375060010
375060025
ACRO375062500EA
36.9
EUR
ACRO375062500
ACRO375060010
ACRO375060025
Triethyl citrate 99%
Triethyl citrate
Vzorec:
C₁₂H₂₀O₇ Teplota varu: 294 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –46 °C Hustota: 1,136 g/cm³ Teplota vzplanutia: 151 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009201 Číslo CAS: 77-93-0 EINECS: 201-070-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |