Tlačiť
Tributyl citrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20350.0100 8.20350.1000
8.20350.0100EA 46.93 EUR
8.20350.0100 8.20350.1000
Tributyl citrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tributyl citrate
Vzorec: C₁₈H₃₂O₇
Teplota varu: 390 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00027217
Číslo CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 360.44 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1 hPa)
Flash Point 184 °C
Refractive Index 1.443 (25 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)