Tlačiť
Tributyl citrate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
421440010 421442500
ACRO421440010EA 264.34 EUR
ACRO421440010 ACRO421442500
Tributyl citrate 99+%
Tributyl citrate
Vzorec: C₁₈H₃₂O₇
Mw: 360.45
Teplota varu: 325 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.042 g/cm³
Teplota vzplanutia: 157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00027217
Číslo CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g