Tlačiť
Dimethyl oxalate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Oxalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
135623-100G 135623-500G 135623-5G
SIAL135623-100GEA 54.88 EUR
SIAL135623-100G SIAL135623-500G SIAL135623-5G
Dimethyl oxalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl oxalate
Vzorec: C₄H₆O₄
Mw: 118.09
Teplota varu: 163
Teplota tavenia: 54
Hustota: 1.422 g/cm³ (15 °C)
Teplota vzplanutia: 62
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008442
Číslo CAS: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
OSN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06181