Dimethyl oxalate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
A15359.0EEA
418.77
EUR
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
Dimethyl oxalate ≥99%
Dimethyl oxalate
Purity: 99%
CAS No.: 553-90-2
Molecular Formula: C4H6O4
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1071744
Merck Reference: 14,6106
MDL No.: MFCD00008442
Vzorec:
C₄H₆O₄ Teplota varu: 162…163 °C Teplota tavenia: 50…54 °C Hustota: 1,148 Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008442 Číslo CAS: 553-90-2 EINECS: 209-053-6 OSN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,6106 |