Tlačiť
Dimethyl pimelate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dimethyl heptanedioate, 1,7-Heptanedioic acid dimethyl ester, Pimelic acid dimethyl ester
B22026.06 B22026.14 B22026.22
B22026.06EA 54.55 EUR
B22026.06 B22026.14 B22026.22
Dimethyl pimelate ≥98%
Dimethyl pimelate
Purity: 99% CAS No.: 1732-08-7 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Mild Boiling Point: 121-122°/11mm Beilstein Reference: 1777309 MDL No.: MFCD00008470
Vzorec: C₉H₁₆O₄
Mw: 188.22
Teplota varu: 121…122 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: –18.7 °C
Hustota: 1.041
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008470
Číslo CAS: 1732-08-7
EINECS: 217-057-4