Tlačiť
Dimethyl adipate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
186252-100G 186252-500G
SIAL186252-100GEA 72.5 EUR
SIAL186252-100G SIAL186252-500G
Dimethyl adipate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl adipate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Mw: 174.2
Teplota varu: ∼229 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.3
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 107
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008469
Číslo CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163