Tlačiť
Dimethyl adipate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
181311000 181315000
ACRO181311000EA 28.16 EUR
ACRO181311000 ACRO181315000
Dimethyl adipate 99+%
Dimethyl adipate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Mw: 174.2
Teplota varu: 109…110 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 8 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 107
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008469
Číslo CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.01 % (as adipic acid)