Tlačiť
Diethyladipát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00086.0100 8.00086.0500
8.00086.0100EA 40.46 EUR
8.00086.0100 8.00086.0500
Diethyladipát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethyladipát
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Mw: 202.25
Teplota varu: ∼251 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –19.8 °C
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009215
Číslo CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -19.8 °C
Molar Mass 202.25 g/mol
Boiling Point 245 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)