Tlačiť
Dimethyl glutarate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
B24359.14 B24359.22
B24359.14EA 32.93 EUR
B24359.14 B24359.22
Dimethyl glutarate ≥98%
Dimethyl glutarate
Purity: 98% CAS No.: 1119-40-0 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -37° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 1771444 Merck Reference: 14,4473 MDL No.: MFCD00008468
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Teplota varu: 213…215 °C
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 1,087
Teplota vzplanutia: 103 °C (217 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008468
Číslo CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 14,4473