Tlačiť
Dimethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W239607-10KG-K W239607-1KG-K W239607-25KG-K
SIALW239607-10KG-KEA 543.92 EUR
SIALW239607-10KG-K SIALW239607-1KG-K SIALW239607-25KG-K
Dimethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18…19 °C
Hustota: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008466
Číslo CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038