Tlačiť
Dimethyl succinate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20150.0250 8.20150.1000
8.20150.0250EA 44.93 EUR
8.20150.0250 8.20150.1000
Dimethyl succinate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18…19 °C
Hustota: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008466
Číslo CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 75 g/l (20 °C)
Melting Point 18 - 19 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 8.5 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C