Tlačiť
Dimethyl succinate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
150731000 150735000
ACRO150731000EA 31.29 EUR
ACRO150731000 ACRO150735000
Dimethyl succinate 99%
Dimethyl succinate
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18…19 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008466
Číslo CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA