Diethyl succinate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-25-1
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4200
Melting Point: -21°
Boiling Point: 216-218°
Beilstein Reference: 907645
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00009208
Vzorec:
C₈H₁₄O₄ Teplota varu: 216…218 °C Teplota tavenia: –21 °C Hustota: 1,043 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009208 Číslo CAS: 123-25-1 EINECS: 204-612-0 Merck Index: 14,8869 |