Tlačiť
Diethyl succinate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
150540010 150540051 150540250
ACRO150540010EA 90.25 EUR
ACRO150540010 ACRO150540051 ACRO150540250
Diethyl succinate 98%
Diethyl succinate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Teplota varu: 217 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009208
Číslo CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %