Tlačiť
Dimethyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
63380-1L 63380-250ML
SIAL63380-1LEA 114.56 EUR
SIAL63380-1L SIAL63380-250ML
Dimethyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl malonate
Vzorec: C₅H₈O₄
Mw: 132.12
Teplota varu: 181
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008460
Číslo CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169