Tlačiť
Dimethyl malonate ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00899.0100 8.00899.0500 8.00899.1000
8.00899.0100EA 34.98 EUR
8.00899.0100 8.00899.0500 8.00899.1000
Dimethyl malonate ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₅H₈O₄
Teplota varu: 181 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008460
Číslo CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.151 - 1.155
Identity (IR) passes test
Boiling Point 181 - 183 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4135 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 17.4 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 440 °C