Dimethyl malonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
A11007.22
A11007.0E
A11007.36
A11007.22EA
33.29
EUR
A11007.22
A11007.0E
A11007.36
Dimethyl malonate ≥98%
Dimethyl malonate
Purity: 98+%
CAS No.: 108-59-8
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -62°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 774261
Merck Reference: 14,6096
MDL No.: MFCD00008460
Vzorec:
C₅H₈O₄ Mw: 132.12 Teplota varu: 180…181 °C Teplota tavenia: –62 °C Hustota: 1.156 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008460 Číslo CAS: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 12,06169 |