Tlačiť
Dimethyl malonate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
220700010 220702500 220700051
220700010.EA 165.26 EUR
220700010. 220702500. 220700051.
Dimethyl malonate 99+%
Dimethyl malonate
Vzorec: C₅H₈O₄
Teplota varu: 180…181 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 1,156 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008460
Číslo CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Free acid ≤0.1 % (as malonic acid)