Tlačiť
Dimethyl malonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
159560010 159562500 159560025
ACRO159560010EA 131.17 EUR
ACRO159560010 ACRO159562500 ACRO159560025
Dimethyl malonate 97%
Dimethyl malonate
Vzorec: C₅H₈O₄
Teplota varu: 180…181 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 1,156 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008460
Číslo CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm