Tlačiť
Dietylmalonát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237507-10KG W237507-1KG W237507-25KG W237507-SAMPLE
SIALW237507-10KGEA 358.2 EUR
SIALW237507-10KG SIALW237507-1KG SIALW237507-25KG SIALW237507-SAMPLE
Dietylmalonát, Sigma-Aldrich®
Dietylmalonát
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Mw: 160.17
Teplota varu: 199
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1.055 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009195
Číslo CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856