Tlačiť
Dietylmalonát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
D97754-1KG D97754-2.5KG D97754-25G D97754-500G
SIALD97754-1KGEA 100.28 EUR
SIALD97754-1KG SIALD97754-2.5KG SIALD97754-25G SIALD97754-500G
Dietylmalonát, Sigma-Aldrich®
Dietylmalonát
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Mw: 160.17
Teplota varu: 199
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1.055 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009195
Číslo CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856